Merck
567302
Sigma-Aldrich
3-Formyl-2-isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2COHOCH(CH3)2CH3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
113-117 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC(C)C
InChI
1S/C11H15BO4/c1-7(2)16-11-9(6-13)4-8(3)5-10(11)12(14)15/h4-7,14-15H,1-3H3
Clave InChI
GJCSGBGUVKZHMG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)