Merck
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
Sinónimos:
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Fórmula lineal:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
bulk density
1.119 g/mL
SMILES string
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)