Merck
566071
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3ClFB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
131-135 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki coupling
  • Preparation of cellular checkpoint kinase Wee1 binding affectors
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)