Merck
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(OC2H5)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5570 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)