Merck
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
Sinónimos:
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
63-67 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)