Merck
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
Sinónimos:
Trimethyl[(naphthalen-1-yl)ethynyl]silane
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
224.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
292-293 °C (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
Clave InChI
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)