Merck
563382
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide
Sinónimos:
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
actividad óptica
[α]20/D +19°, neat
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide may be used as an intermediate for the synthesis of 4-aminopiperidine based human β3-adrenergic receptor (AR) agonists.
Reactant involved in:
  • Diastereoselective Wadsworth-Emmons cyclopropanation for synthesis of quaternaty cyclopropyl esters
  • Synthesis of phenylethanolamine derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Stereoselective ring-opening for synthesis of β-aryloxy-substituted alcohols and amines
  • Synthesis of Biphenyl benzoic acid derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Synthesis of (S)-2-, 3-, and 4-chlorostyrene oxides with epoxide hydrolase
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-Aminopiperidine ureas as potent selective agonists of the human ? 3-Adrenergic receptor.
Ashwell MA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(24), 3123-3127 (2001)