Merck
563366
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloroaniline
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
56-60 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Clave InChI
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)