Merck
562904
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzaldehyde
95%
Sinónimos:
3-Formylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(O)C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
51-55 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ketone
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)