Merck
562580
Sigma-Aldrich
Carbonato de cesio
Sinónimos:
Ácido carbónico dicesio
About This Item
Fórmula lineal:
Cs2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.82
Beilstein:
4546405
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
610 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Promueve la O-alquilación eficiente de los alcoholes para formar carbonatos de alquilo mixtos.
Catalyst for
  • Aerobic oxidation of primary alcohols
  • 1,4-addition reactions
Reagent for:
  • Synthesis of phosphazene derivatives
  • Constrictive binding interactions
  • Intramolecular C-N cross coupling reactions
  • Dehydrohalogenative polycondensation
Información legal
Product of Cabot Performance Materials
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Jingya Yang, et al
Synthesis, 8, 1325-1333 (2010)
Lei Liang, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352, 2371-2377 (2010)