Merck
562432
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II)
97%
Sinónimos:
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylchromocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
294.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
106-111 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
Clave InChI
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Investigations of chromium valence by electron energy loss spectroscopy
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)