Merck
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
Sinónimos:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
261.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
85-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
Clave InChI
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)