Merck
562246
Sigma-Aldrich
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13BrMgO2
Número de CAS:
Peso molecular:
281.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.961 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]c1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13O2.BrH.Mg/c1-2-6-10(7-3-1)13-11-8-4-5-9-12-11;;/h2-3,6-7,11H,4-5,8-9H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide can be used:
  • In the preparation of C-2 and C-20-diaryl steroidal derivatives.[1]
  • As an intermediate in the synthesis of multiblock copolymers having fullerene backbone for possible applications in photovoltaic devices.[2]
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of donor- acceptor multiblock copolymers incorporating fullerene backbone repeat units
Hiorns RC, et al.
Macromolecules, 43(14), 6033-6044 (2010)
Design and Diastereoselective Synthesis of C-2, C-20-Diaryl Steroidal Derivatives
Rey J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(20), 3781-3794 (2012)