Merck
562068
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.925 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3,5-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
KGKSJJRGTDRCRB-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)