560898
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
246.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)