Merck
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
Sinónimos:
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
356.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
mp
93.9-98.2 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)