Merck
559687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
137-141 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)