559504
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
About This Item
assay
97%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
InChI key
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)