Merck
559202
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
≥95.0%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
271.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0%
índice de refracción
n20/D 1.5700 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
densidad
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate can be prepared by employing the following reagents:[1]
  • ethyl acetylacetate
  • petroleum ether
  • NaOH
  • 4-bromobenzoyl chloride
Aplicación
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-bromo)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses and eletroluminescence properties of red emitting copolymers with different lengths of diketopyrrolopyrrole units.
Xu Y, et al.
Synthetic Metals, 160(19), 2135-2142 (2010)
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)