Merck
558613
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(Br)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
323.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5240 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
densidad
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
Clave InChI
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)