Merck
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)vinyl-1-nitronaphthalene
98%
Sinónimos:
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
103.5-107.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
Clave InChI
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)