Merck
557331
Sigma-Aldrich
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
densidad
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Clave InChI
PAHXLHWOHJTWRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene may be used to synthesize:
  • 1-thioacetyl-4[3-trifluoromethyl-1-(ethynyl)phenyl]benzene[1]
  • 4-{[4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]methyl}benzoic acid[2]
  • 4-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}benzoic acid[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, structural analysis, and self-assembly of phenylene ethynylene oligomers and their F, CF3, and CH3 substituted derivatives.
Percec S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(3), 541-550 (2004)
Matthias Wrobel et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1027-1036 (2012-09-29)
A series of substituted diaryltriazoles was prepared by a solid-phase-synthesis protocol using a modified Wang resin. The copper(I)- or ruthenium(II)-catalyzed 1,3-cycloaddition on the polymer bead allowed a rapid synthesis of the target compounds in a parallel fashion with in many