Merck
556254
Sigma-Aldrich
29H,31H-Phthalocyanine
β-modification, Dye content ~99 %
Sinónimos:
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H18N8
Número de CAS:
Peso molecular:
514.54
Beilstein/REAXYS Number:
378323
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
composition
Dye content, ~99%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
SMILES string
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChI key
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)