556092
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrN4S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
cadena SMILES
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)