55609
17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Dehydro-17α-methyltestosterone, Dianabol, Methandienone, Methandrostenolone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −0.5±0.5°, c = 1.1% in chloroform
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
164-166 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Información sobre el gen
human ... AR(367)
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)