555975
3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
SMILES string
Fc1cc(F)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-2-4(8)1-5(9)3-6/h1-3H
InChI key
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?