Merck
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-ethyl-3-methylglutarimide
97%
Sinónimos:
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidine dicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES string
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
InChI key
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)