Merck
555819
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzoyl)benzofuran
97%
Sinónimos:
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
147-151 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)