Merck
555770
Sigma-Aldrich
α,α,p-Tribromoacetophenone
97%
Sinónimos:
2,2,4′-Tribromoacetophenone, 2,2-Dibromo-1-(4-bromophenyl)ethanone
About This Item
Fórmula lineal:
Br2CHCOC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
356.84
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H5Br3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChI key
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)