Merck
555622
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
179.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
209-212 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(12)11-9(6)7/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
JNXUGJMCFLONJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
8-Chloro-2-hydroxyquinoline [8-chloroquinolin-2(1H)-one] may be used to synthesize 8-chloro-2-(2-oxo-2-phenylethoxy)quinoline and 8-chloro-2-(2-oxopropoxy)quinolone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies on the alkylation of quinolin-2 (1H)-one derivatives.
Chen CL, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 60(1), 2812-2816 (2015)