Merck
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
Sinónimos:
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SC6H4C≡N
Número de CAS:
Peso molecular:
203.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
solid
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChI key
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)