Merck
555487
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4COOHSCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
159.5-162.5 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)