Merck
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4COClSCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5220 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
thioether
cadena SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)