Merck
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
250-254 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Clave InChI
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)