Merck
555037
Sigma-Aldrich
Poly[2,5-bisoctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
solubilidad
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
fluorescencia
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
Descripción general
Light-emitting polymer. Soluble in toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, and cyclohexanone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)