Merck
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS resin
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
(Aminomethyl)polystyrene, AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
30-40 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Información legal
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)