Merck
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
303.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp
139-144 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
Clave InChI
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)