Merck
554006
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
TbCp3
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)3Tb
Número de CAS:
Peso molecular:
354.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Tb].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tb/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
FMNCAPFXHVPBJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 65 Terbium
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)