Merck
553980
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)thulium(III)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
TmCp3
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)3Tm
Número de CAS:
Peso molecular:
364.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: thulium
reagent type: catalyst
mp
248-249 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Tm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tm/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
RALPDFZGVPHOPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 69 Thulium
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication