Merck
553662
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
244.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
117-121 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone is an electron deficient acetophenone derivative.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
(S)-2-Aryl-4, 4-diphenyl-3, 1, 2-oxazaboro [3.3. 0] octanes: Efficient catalysts for the asymmetric borane reduction of electron-deficient ketones.
Liu H and Xu JX.
J. Mol. Catal. A: Chem., 244(1), 68-72 (2006)