Merck
55336
Sigma-Aldrich
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3N3NaO
Número de CAS:
Peso molecular:
117.04
Beilstein:
5150724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (NT)
mp
284-291 °C
cadena SMILES
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)