552798
Gallium(III) chloride solution
0.5 M in pentane
Sinónimos:
Gallium chloride, Gallium trichloride, Trichlorogallium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gallium
concentración
0.5 M in pentane
bp
35 °C
densidad
0.688 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-26.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -32.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?