Merck
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCF2CF2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
densidad
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)