Merck
552208
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHCF2OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
122-126 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-2-5(4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
Clave InChI
KXSUHQSIHGQDQV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)