Merck
551171
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol
97%
Sinónimos:
1-(p-Tolyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH(OH)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5180 (lit.)
bp
234-235 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZBDUWPZEVMGAMD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol is a secondary alcohol derivative that can be prepared by the reduction of 4′-methylpropiophenone. Its racemic form can be resolved by oxidative kinetic resolution in the presence of chiral polymeric Mn(III) salen complexes.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Easily recyclable chiral polymeric Mn (III) salen complexes for oxidative kinetic resolution of racemic secondary alcohols.
Kureshy RI, et al.
Chirality, 19(5), 352-357 (2007)