550817
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
Sinónimos:
(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-Δ2,α-indolineacetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)-2,3-dihydroindole, 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline-ω-aldehyde, Fischer′s aldehyde, NSC 68048
Quality Level
assay
97%
mp
112-116 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
Inchi Key
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Cyanine dyes
- Photopolymer holographic recording materials
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?