550310
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
186-190 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C11H6BrNO2/c1-6-8-4-7(12)2-3-10(8)15-11(14)9(6)5-13/h2-4H,1H3
Clave InChI
NPCFOYALAZMRDI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)