Merck
549924
Sigma-Aldrich
Glycidyl methyl ether, polymer-bound
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Epoxide resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-90 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)