Merck
549665
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
193.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
237-242 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-5-8(11-7(2)12)3-4-9(6)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)