549460
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)